Learn More
Sulfaguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10729808 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10729808 25 g Frasco de vidrio 25 g
10165717 100 g Frasco de vidrio 100 g
10472298 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10729808 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431300250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-67-0
Fórmula molecular C7H10N4O2S
Peso molecular (g/mol) 214.25
Número MDL MFCD00038136
Clave InChI BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
PubChem CID 5324
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)sulfonilguanidina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaguanidine
Punto de fusión 190.5°C to 192.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Índice Merck 15,904
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.25
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfaguanidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.