Learn More
Sulfafurazol, Mikromol™
Código de producto. 17971596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971596 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17971596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0583.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfafurazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfisoxazole
CAS 127-69-5
Nombres de analitos o componentes Sulfisoxazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H13 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole, 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole, 4-Amino-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide, 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole, Alphazole, Amidoxal, Chemouag, Dorsulfan Warthausen, Entusul, Gantrisin, Gantrisona, Gantrizin, Gantrosan, Isoxamin, N-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, NSC 13120, NSC 33807, NSC 38588, NSC 683536, Neazolin, Neoxazol, Norilgan-S, Pancid, Roxosul tablets, Sosol, Soxisol, Soxomide, Stansin, Sulbio, Sulfadimethylisoxazole, Sulfafurazol, Sulfafurazole, Sulfagan, Sulfaisoxazole, Sulfalar, Sulfasol, Sulfazin, Sulfisoxazol, Sulfisoxazole, Sulfisoxazole dialamine, Sulfoxol, Sulphafurazole, Sulphisoxazole, Sulsoxin, Thiasin, Unisulf, Uritrisin
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
SMILES Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
Nombre IUPAC 4-amino-N-(3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-il)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 267.3
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267,0678 g/mol