Learn More
Sulfaetoxipiriidazina, TRC
Código de producto. 30007030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007030 1 g 1 g
30008909 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6992551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 963-14-4
Fórmula molecular C12 H14 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 294.33
Sinónimo Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (6CI,8CI), Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (7CI), 4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, Cysul, Sulfaethoxypyridazine, Sulfanilamido-6-ethoxy-3-pyridazine
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-etoxipirizidina-3-il)benzenosulfonamida
SMILES CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaethoxypyridazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0787
Porcentaje de pureza >95%