Learn More
Sulfadoxina, TRC
Código de producto. 30136126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136126 1 g 1 g
30138565 10 g 10 g
17942525 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2447-57-6
Fórmula molecular C12 H14 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 310.33
Sinónimo Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulfadoxine, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5,6-dimetoxipirimidina-4-il)benzenosulfonamida
SMILES COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadoxine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0736
Porcentaje de pureza >95%