Learn More
Sulfadoxine, MedChemExpress
Código de producto. 16480928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480928 5 g 5 g
16478488 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0439
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfadoxine(Sulphadoxine) is a long acting sulfonamide that is used, usually in combination with other drugs, for respiratory, urinary tract and malarial infections. Sulfadoxine inhibits HIV replication in peripheral blood mononuclear cells.
Sulfadoxine(Sulphadoxine) is a long acting sulfonamide that is used, usually in combination with other drugs, for respiratory, urinary tract and malarial infections. Sulfadoxine inhibits HIV replication in peripheral blood mononuclear cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadoxine
Forma física Solid
CAS 2447-57-6
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N4O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Sulphadoxine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(NC1=NC=NC(OC)=C1OC)(C2=CC=C(N)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 310.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.33
Porcentaje de pureza 99.44%