Learn More
Sulfadoxina-d4, TRC
Código de producto. 30423378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423378 1 mg -
30428166 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990711MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330266-05-1
Fórmula molecular C12 D4 H10 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 314.354
Sinónimo 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide-2,3,5,6-d4, Sulfadoxine-d4, Sulfadoxine-d4 (benzene-d4), Sulfadoxine-D4 (phenylene-D4)
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5,6-dimetoxipirimidina-4-il)benzenosulfonamida
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncnc(OC)c2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadoxine (Phenylene-d4)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.099