Learn More
Sulfadoxina-d4 (benceno-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfadoxine (Phenylene-d4) |
| CAS | 1330266-05-1 |
| Fórmula molecular | C12 D4 H10 N4 O4 S |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide-2,3,5,6-d4, Sulfadoxine-d4, Sulfadoxine-d4 (benzene-d4), Sulfadoxine-D4 (phenylene-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7 H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncnc(OC)c2OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5,6-dimetoxipirimidin-4-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 314.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.099 g/mol |
| Mostrar más |