Learn More
Sulfadoxina D3 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfadoxine D3 |
| CAS | 1262770-70-6 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H11 N4 O4 S |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[5-methoxy-6-(methoxy-d3)-4-pyrimidinyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[5-metoxi-6-(trideuteriometoxi)pirimidin-4-il]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 313.35 |
| Mostrar más |