Learn More
Sulfadoxine, 98%
Código de producto. 15467559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15467559 100 g Frasco de plástico 100 g
15447559 5 g Glass bottle 5 g
15457559 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66268.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 310.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2447-57-6
Fórmula molecular C12H14N4O4S
Peso molecular (g/mol) 310.33
Número MDL MFCD00792890
Clave InChI PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfadoxine, sulforthomidine, sulphadoxine, fanasil, sulphormethoxine, sulfadoxin, 4-amino-n-5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, sulfadoxina, sulfadoxinum, fanzil
PubChem CID 17134
ChEBI CHEBI:9329
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzene-1-sulfonamide
SMILES COC1=NC=NC(NS(=O)(=O)C2=CC=C(N)C=C2)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadoxine
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 625453
Información de solubilidad Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder