Learn More
Sulfadimetoxina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17780669 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
17780669 5 g 5 g
17790669 25 g 25 g
17700679 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 17780669
Marca: Thermo Scientific Acros 469760050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadimethoxine
Tipo Sulfadimethoxine
Forma física Crystalline Powder
CAS 122-11-2
Punto de fusión 195°C to 203°C
Espectro infrarrojo Conforms
Pérdida por secado ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Envase Frasco de vidrio
Color De crema a blanco
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12 H14 N4 O4 S
Línea de productos Life science
Número MDL 00057345
Condiciones de envío No special requirements
Peso molecular (g/mol) 310.33
Porcentaje de pureza ≥97.5%