Learn More
Sulfadimetoxina sódica, LoGiCal
Código de producto. 30460956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460956 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460956 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1020.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadimethoxine Sodium
CAS 1037-50-9
Nombres de analitos o componentes Sulfadimethoxine Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 N4 O4 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfadimethoxine Sodium, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt (1:1), 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide monosodium salt, [N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]sodium, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide monosodium salt, Sodium sulfadimethoxine, Sulfadimethoxine sodium, Sulfadimethoxine sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N4O4S.Na/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
Nombre IUPAC sodio;(4-aminofenil)sulfonil-(2,6-dimetoxipirimidin-4-il)azanida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 332.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332,0555 g/mol