Learn More
Sulfadimetoxina N4-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfadimethoxine N4-Acetate |
| CAS | 555-25-9 |
| Fórmula molecular | C14H16N4O5S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, 4'-[(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, N4-Acetyl-2,4-dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N4-Acetylsulfadimethoxine, N4-Acetylsulfadimethoxypyrimidine, Sulfadimethoxine EP Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O5S/c1-9(19)15-10-4-6-11(7-5-10)24(20,21)18-12-8-13(22-2)17-14(16-12)23-3/h4-8H,1-3H3,(H,15,19)(H,16,17,18) |
| SMILES | COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(NC(=O)C)cc2)nc(OC)n1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(2,6-dimetoxipirimidin-4-il)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 352.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0841 |