Learn More
Sulfadimetoxina, LoGiCal
Código de producto. 30462450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462450 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462450 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3416.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadimethoxine
CAS 122-11-2
Nombres de analitos o componentes Sulfadimethoxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N4 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamido-1,3-diazine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamido-1,3-pyrimidine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfonylamido-1,3-diazine, 2,6-Dimethoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,6-dimethoxypyrimidine, 4-Sulfa-2,6-dimethoxypyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethoxypyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethoxypyrimidine, Abcid, Agribon, Albon, Arnosulfan, Bactrovet, Deposul, Diasulfa, Dimethoxysulfadiazine, Dinosol, Dorisul, Fuxal, Lasibon, Madribon, Madrigid, Madriqid, Madroxin, Madroxine, Maxulvet, Mecozine, Metoxidon, N-(2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, NSC 683544, Neostreptal, Omnibon, Persulfen, Redifal, SDMO, Scandisil, Sudine, Suldixine, Sulfabon, Sulfadimethoxin, Sulfadimethoxine, Sulfadimethoxydiazine, Sulfadimetoxin, Sulfadimetoxine, Sulfadimoxine, Sulfamed G, Sulfastop, Sulfoplan, Sulforal, Sulphadimethoxine, Sulxin, Sumbio, Symbio, Ultrasulfon
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(2,6-dimetoxipirimidin-4-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 310.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0736 g/mol