Learn More
Sulfadimetoxina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6) |
| CAS | 73068-02-7 |
| Fórmula molecular | C12 2H6 H8 N4 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC([2H])([2H])[2H])n1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[2,6-bis(trideuteriometoxi)pirimidin-4-il]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 316.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1112 |