Learn More
Sulfadimetoxina-d6 (dimetoxi-d6), CDN
Código de producto. 30313670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30313670 0.005 g 0.01 g
30312784 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313670 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND74010.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6)
CAS 73068-02-7
Fórmula molecular C12 2H6 H8 N4 O4 S
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6)
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7 H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC([2 H])([2 H])[2 H])n1
Nombre IUPAC 4-amino-N-[2,6-bis(trideuteriometoxi)pirimidin-4-il]bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 316.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1112 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity