Learn More
Sulfadimetoxina-d4, TRC
Código de producto. 30418437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418437 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30418437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990611MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadimethoxine-d4
CAS 1020719-80-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H10D4N4O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Sulfadimethoxine D4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(OC)nc(OC)n2
Peso molecular (g/mol) 314.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0987
Porcentaje de pureza >95