Learn More
Sulfadiazina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17964425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964425 25 g 25 g
17934205 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17964425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69905825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-32-0
Fórmula molecular C10H9N4NaO2S
Peso molecular (g/mol) 272.26
Sinónimo 2-Sulfanilamidopyrimidine Sodium Salt, Monosodium 2-Sulfanilamidopyrimidine, Sodium 2-Sulfanilamidopyrimidine, Sodium Sulfadiazine, Sodium Sulfapyrimidine, Soluble Sulfadiazine, Soludiazine, Sulfadiazine Sodium, Sulfadiazine Sodium Salt, Sulfapyrimidine Sodium, Suthogen, N1-2-Pyrimidinyl-sulfanilamide Monosodium Salt, (N1-2-Pyrimidinylsulfanilamido)-sodium, 4-Amino-N-2-pyrimidinyl-benzenesulfonamide Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-pirimidina-2-ilazaniuro
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadiazine Sodium Salt
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0344