Learn More
Sulfadiazina Sal Sódica, TRC
Product Code. 17934205
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Unit Size:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17934205 50 g 50 g
17964425 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17934205 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS69905850G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 547-32-0
Fórmula molecular C10H9N4NaO2S
Peso molecular (g/mol) 272.26
Sinónimo 2-Sulfanilamidopyrimidine Sodium Salt, Monosodium 2-Sulfanilamidopyrimidine, Sodium 2-Sulfanilamidopyrimidine, Sodium Sulfadiazine, Sodium Sulfapyrimidine, Soluble Sulfadiazine, Soludiazine, Sulfadiazine Sodium, Sulfadiazine Sodium Salt, Sulfapyrimidine Sodium, Suthogen, N1-2-Pyrimidinyl-sulfanilamide Monosodium Salt, (N1-2-Pyrimidinylsulfanilamido)-sodium, 4-Amino-N-2-pyrimidinyl-benzenesulfonamide Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-pirimidina-2-ilazaniuro
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfadiazine Sodium Salt
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0344