Learn More
Sulfadiazine, MedChemExpress
Product Code. 16420858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
16420858 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16420858 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0273
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfadiazine
Forma física Solid
CAS 68-35-9
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 250.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.28
Porcentaje de pureza 99.86%