Learn More
Sulfadiazina, LoGiCal
Código de producto. 30463742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463742 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463742 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0623.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadiazine
CAS 68-35-9
Nombres de analitos o componentes Sulfadiazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H10 N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide, Sulfadiazine, Sulfadimidine Imp. B (Pharmeuropa), N1-2(1H)-Pyrimidinylidenesulfanilamide, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)pyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidin, 2-Sulfanilamidopyrimidine, 2-Sulfanilylaminopyrimidine, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, 4-[[(Pyrimidin-2-yl)amino]sulfonyl]aniline, A 306, Adiazin, Adiazine, Coco-Diazine, Cremodiazine, Debenal, Deltazina, Di-Azo-Mul, Diazin, Diazolone, Diazovit, Diazyl, Eskadiazine, Honey diazine, Lipo-Diazine, Lipo-Levazine, Liquadiazine, Microsulfon, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, N1-2-Pyrimidylsulfanilamide, NSC 35600, Neazine, Piridisir, Pirimal, Pyrimal, RP 2616, SDA, SN 112, Sanodiazine, Spofadrizine, Sterazine, Sulfadiazin, Sulfadiazina Reig Jofre, Sulfapirimidin, Sulfapyrimidine, Sulfazin, Sulfazin (Russian pharmaceutical), Sulfazine, Sulfolex, Sulphadiazine, Sulphadiazine E, Theradiazine, Sulfadimidine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
Nombre IUPAC 4-amino-N-pirimidin-2-ilbencenosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 250.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250,0524 g/mol