Learn More
Sulfadiazina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30050849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050849 25 mg 25 miligramos
30049324 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050849 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0623.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfadiazina EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Nombres de analitos o componentes Pyrimidin-2-amine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H5 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadiazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMILES Nc1ncccn1
Nombre IUPAC pirimidin-2amina
Peso molecular (g/mol) 95.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 95,0483 g/mol