Learn More
Sulfadiazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfadiazine D4 |
| CAS | 1020719-78-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 D4 H6 N4 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N-2-pyrimidinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-2-pyrimidinyl-, Sulfadiazine D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-pirimidin-2-ilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 254.302 |
| Mostrar más |