Learn More
Sulfadiazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439513 250 g 250 g
11429513 50 g 50 g
11419513 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12370.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250.276 g/mol
Sulfadiazine is used as an antibacterial. It is a short-acting sulfonamide that is commonly used with pyrimethamine to treat toxoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome. It is also used to treat newborns with congenital infections and to control acute infections when studying murine models of reactivated toxoplasmosis. It is It eliminates bacteria that cause infections by stopping the production of folic acid inside the bacterial cell, and is commonly used to treat urinary tract infections (UTIs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfadiazina se usa como antibacteriano. Es una sulfonamida de acción corta que se usa comúnmente con pirimetamina para tratar la toxoplasmosis en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También se utiliza para tratar a los recién nacidos con infecciones congénitas y para controlar las infecciones agudas al estudiar modelos murinos de toxoplasmosis reactivada. Elimina las bacterias que causan infecciones al detener la producción de ácido fólico dentro de la célula bacteriana, y se utiliza comúnmente para tratar infecciones del tracto urinario (UTIs)
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-35-9
Fórmula molecular C10H10N4O2S
Peso molecular (g/mol) 250.276
Número MDL MFCD00006065
Clave InChI SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfadiazine, sulphadiazine, sulfapyrimidine, sulfadiazin, sulfazine, sulfadiazene, liquadiazine, sulfapyrimidin, adiazin, adiazine
PubChem CID 5215
ChEBI CHEBI:9328
Nombre IUPAC 4-amino-N-pirimidin-2-ilbencenosulfonamida
SMILES C1=CN=C(N=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadiazine
Punto de fusión 253°C to 256°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,8903
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.28
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfadiazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..