Learn More
Sulfadiazina-13C6, TRC
Código de producto. 30010306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010306 1 mg 1 miligramo
30008175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990521MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189426-16-1
Fórmula molecular 13C6 C4 H10 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 256.23
Sinónimo Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-
Nombre IUPAC 4-amino-N-pirimidina-2-il(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-sulfonamida
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfadiazine-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0726
Porcentaje de pureza >95%