Learn More
Sulfaclozine, MedChemExpress
Código de producto. 16417586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16417586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16417586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19285
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Sulfaclozine (Sulfachloropyrazine) is an efficacious sulphonamide derivative with antibacterial and anticoccidial effects. Sulfaclozine is commonly used for the treatment of various poultry diseases (particularly, collibacteriosis, fowl cholera and coccidiosis).
Sulfaclozine (Sulfachloropyrazine) is an efficacious sulphonamide derivative with antibacterial and anticoccidial effects. Sulfaclozine is commonly used for the treatment of various poultry diseases (particularly, collibacteriosis, fowl cholera and coccidiosis).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaclozine
CAS 102-65-8
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H9ClN4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sulfachloropyrazine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.85 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(Cl)=CN=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 284.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.72