Learn More
Sulfaclorpiridazina sódica, TRC
Código de producto. 30414788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
missing translation for 'unitSize':
5 g
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30414788 5 g 5 g
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30414788 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCS6890605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Fórmula molecular C10H8ClN4NaO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo Sulfachloropyridazine Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
Nombre IUPAC sodio;(4-aminofenil)sulfonil-(6-cloropiridazin-3-il)azanida
Peso molecular (g/mol) 306.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.9954