Learn More
Sulfaclorpiridazina sódica, TRC
Código de producto. 30428297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428297 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30428297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS689060100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Fórmula molecular C10H8ClN4NaO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Sulfachloropyridazine Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
Nombre IUPAC sodio;(4-aminofenil)sulfonil-(6-cloropiridazin-3-il)azanida
Peso molecular (g/mol) 306.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.9954