Learn More
Sulfaclorpiridazina, LoGiCal
Código de producto. 30460563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460563 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460563 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3258.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachloropyridazine
CAS 80-32-0
Nombres de analitos o componentes Sulfachloropyridazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 Cl N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-, Sulfanilamide, N1-(6-chloro-3-pyridazinyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-6-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-chloropyridazine, BA 10370, Bactolin, Ciba 10370, Consulid, Cosulid, Durasulf, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide, Nefrosul, Renalsulfa, Sonilyn, Sulfachlorpyridazine, Sulfaclorazina, Sulfarene, Sulfochlorpyridazine, Sulpirazina
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-cloropiridazin-3-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 284.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0135 g/mol