Learn More
Sulfaclorpiridazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfachlorpyridazine-d4 |
| CAS | 1795037-54-5 |
| Fórmula molecular | C10H5D4ClN4O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-benzenesulfonamide-d4, 3-Chloro-6-sulfanilamidopyridazine-d4, Sulfaclorazina-d4, Sulfarene-d4. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | NC1=C([2H])C([2H])=C(S(NC2=NN=C(Cl)C=C2)(=O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(6-cloropiridazin-3-il)-2,3,5,6-tetradeuterobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 288.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0386 |