Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulfachloropyridazine sodium |
| Punto de fusión | 262.0°C to 270.0°C |
| Pérdida por secado | 2% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.7 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RU– Solo para uso en investigación