Learn More
Sulfachloropyridazine, MedChemExpress
Código de producto. 16459885
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16459885 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16459885 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1781
MedChemExpress Sulfachloropyridazine is a broad spectrum sulfonamide used against both Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria.
Sulfachloropyridazine is a broad spectrum sulfonamide used against both Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachloropyridazine
CAS 80-32-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H9ClN4O2S
Cantidad 250 mg
Sinónimo Sulfachlorpyridazine
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (561.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(Cl)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 284.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.72
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation