Learn More
Sulfacloropiridazina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfachloropyridazine |
| CAS | 80-32-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfachloropyridazine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C10 H9 Cl N4 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-, Sulfanilamide, N1-(6-chloro-3-pyridazinyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-6-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-chloropyridazine, BA 10370, Bactolin, Ciba 10370, Consulid, Cosulid, Durasulf, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide, Nefrosul, Renalsulfa, Sonilyn, Sulfachlorpyridazine, Sulfaclorazina, Sulfarene, Sulfochlorpyridazine, Sulpirazina |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(6-cloropiridazin-3-il)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |