Learn More
Sulfacloropiridazina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310139 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310139 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16990100AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachloropyridazine
CAS 80-32-0
Nombres de analitos o componentes Sulfachloropyridazine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H9 Cl N4 O2 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-, Sulfanilamide, N1-(6-chloro-3-pyridazinyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-6-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-chloropyridazine, BA 10370, Bactolin, Ciba 10370, Consulid, Cosulid, Durasulf, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide, Nefrosul, Renalsulfa, Sonilyn, Sulfachlorpyridazine, Sulfaclorazina, Sulfarene, Sulfochlorpyridazine, Sulpirazina
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-cloropiridazin-3-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 284.72
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0135 g/mol