Learn More
Sulfacloropirazina, TRC
Código de producto. 30012255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012255 1 g 1 g
17968504 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6890631G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-65-8
Fórmula molecular C10 H9 Cl N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 284.72
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-clororirazina-2-il)benzenosulfonamida
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachloropyrazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0135
Porcentaje de pureza >95%