Learn More
Sulfacloropirazina sódica 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323384 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323384 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16990045AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfachloropyrazine Sodium
CAS 23307-72-4
Nombres de analitos o componentes Sulfachloropyrazine Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 Cl N4 O2 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfachloropyrazine Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2
Nombre IUPAC sodio;(4-aminofenil)sulfonil-(6-cloropirazin-2-il)azanida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 306.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.9954 g/mol