Learn More
Sulfacetamida, TRC
Código de producto. 30418563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418563 1 g -
30416059 10 g -
30417386 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-80-9
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 214.24
Sinónimo N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC N-(4-Aminofenil)sulfonilacetamida
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412