Learn More
Sal sódica de sulfacetamida monohidrato, TRC
Código de producto. 30409451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30409451 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30409451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68896550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Fórmula molecular C8H9N2O3S.H2O.Na
Cantidad 50 g
Sinónimo Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC sodio; acetil-(4-aminofenil)sulfonilazanida; hidrato
Peso molecular (g/mol) 254.2387
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0337