Learn More
Sulfacetamida sódica monohidrato, LoGiCal
Descripción
Sulfacetamida sódica monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfacetamide sodium salt |
| CAS | 6209-17-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfacetamide sodium salt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N2 Na O3 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate |
| SMILES | O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Industry Type | Medicina legal |
| Peso molecular (g/mol) | 236.22 |
| Mostrar más |