Learn More
Sulfacetamide Sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16461008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461008 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16461008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0576
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfacetamide Sodium is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.
Sulfacetamide Sodium is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide Sodium
CAS 127-56-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9N2NaO3S
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (211.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (141.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N([Na])C(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 236.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.22
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation