Learn More
Sulfacetamida, Mikromol™
Código de producto. 17901666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17901666 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17901666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0579.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Nombres de analitos o componentes Sulfacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC N-(4-Aminofenil)sulfonilacetamida
Peso molecular (g/mol) 214.24
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412 g/mol