Learn More
Sulfacetamida, LoGiCal
Código de producto. 30459333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459333 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459333 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0579.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Nombres de analitos o componentes Sulfacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC N-(4-Aminofenil)sulfonilacetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 214.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412 g/mol