Learn More
Sulfacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30324434 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30324434 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16988850100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Nombres de analitos o componentes Sulfacetamide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC N-(4-Aminofenil)sulfonilacetamida
Peso molecular (g/mol) 214.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412 g/mol