Learn More
Sulfacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535106 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535106 500 g 500 g
15525106 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535106 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442845000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-80-9
Fórmula molecular C8H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 214.239
Clave InChI SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5320
ChEBI CHEBI:63845
Nombre IUPAC N-(4-Aminofenil)sulfonilacetamida
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide
Tipo Sulfacetamide
Punto de fusión 182.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.