Learn More
Sulfacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15525106 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
15525106 100 g 100 g
15535106 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 15525106
Marca: Thermo Scientific Acros 442841000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-80-9
Fórmula molecular C8H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 214.239
Clave InChI SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5320
ChEBI CHEBI:63845
Nombre IUPAC N-(4-Aminofenil)sulfonilacetamida
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide
Tipo Sulfacetamide
Punto de fusión 182.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.