Learn More
Sulfacarbamide, MedChemExpress
Código de producto. 16498696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1236
MedChemExpress Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacarbamide
CAS 547-44-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9N3O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (130.09 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 215.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.23
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation