Learn More
Sulfabromometazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfabromomethazine |
| CAS | 116-45-0 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Br N4 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Sulfanilamide','N1-(5-bromo-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-N-(5-bromo-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamido-5-bromo-4,6-dimethylpyrimidine, 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 5-Bromosulfamethazine, Bromosulfamethazine, N1-(5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, NSC 5874, SN 3517, Sulfabrom, Sulfabromomethazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13BrN4O2S/c1-7-11(13)8(2)16-12(15-7)17-20(18,19)10-5-3-9(14)4-6-10/h3-6H,14H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | Cc1nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)c1Br |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(5-bromo-4,6-dimetilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 357.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.9943 |