Learn More
Sulfabenzamida, Mikromol™
Descripción
Sulfabenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfabenzamide |
| CAS | 127-71-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfabenzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, Benzamide, N-sulfanilyl- (6CI,7CI,8CI), N-(Benzoyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N-(p-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfamylbenzamide, N-Sulfanilylbenzamide, N1-Benzoylsulfanilamide, NSC 74587, NSC 74587G, Sulfabenzamid, Sulfabenzamide, Sulfabenzid, Sulfabenzide, Sulfabenzoylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminofenil)sulfonilbenzamida |
| Mostrar más |