Learn More
Sulfabenzamide, MedChemExpress
Código de producto. 16472226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16472226 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16472226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0960
MedChemExpress Sulfabenzamide (N-Sulfanilylbenzamide) is an antimicrobial agent and usually consumed in combination with Sulfathiazole and Sulfacetamide. Sulfabenzamide is effective against Gram-positive and negative bacterial strains.
Sulfabenzamide (N-Sulfanilylbenzamide) is an antimicrobial agent and usually consumed in combination with Sulfathiazole and Sulfacetamide. Sulfabenzamide is effective against Gram-positive and negative bacterial strains.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfabenzamide
Forma física Solid
CAS 127-71-9
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12N2O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo N-Sulfanilylbenzamide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (361.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 276.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.31
Porcentaje de pureza 99.55%