Learn More
Sulfabenzamida, 98,5 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10665462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665462 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10665462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235350500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfabenzamide
Nombre de nota 98.5%
CAS 127-71-9
Punto de fusión 180.0°C to 184.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.50%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H12N2O3S
Número MDL MFCD00044890
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 9029
Sinónimo sulfabenzamide, sulfabenzide, sulfabenzid, sulfabenzoylamide, n-sulfanilylbenzamide, n-sulfamylbenzamide, n-benzoylsulfanilamide, sulfamylbenzamide, sulfabenzamid, sulfabenzamida
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: ca. 16g/100mL 1n naoh or 1n koh,1g/33mL 95% ethanol,1g/9mL acetone,practically insoluble in toluene
Clave InChI PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)sulfonilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 276.3
PubChem CID 5319
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.3
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Polvo