Learn More
Sulcotriona, TRC
Código de producto. 30426510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30426510 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30426510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H13 Cl O5 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione, Chlormesulone, ICI-A 0051, Mikado, SC 0051, Sulcotrione
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-4-metilsulfonilbenzoil)ciclohexano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 328.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0172
Porcentaje de pureza >95